Przejdź do
D5143
N,N-Diethyl-p-phenylenediamine oxalate salt
≥85% purity (TLC), powder or crystals
Synonim(y):
4-Amino-N,N-diethylaniline oxalate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16N2 · C2H2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.28
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
3060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
N,N-Diethyl-p-phenylenediamine oxalate salt, ≥85% (TLC)
Quality Segment
assay
≥85% (TLC)
form
powder or crystals
composition
Water (by Karl Fischer): < 14%
color
white to yellow
mp
145 °C (dec.)
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(O)=O.CCN(CC)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C10H16N2.C2H2O4/c1-3-12(4-2)10-7-5-9(11)6-8-10;3-1(4)2(5)6/h5-8H,3-4,11H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)
InChI key
GXSUUFAGHVDMCO-UHFFFAOYSA-N
Application
N, N-diethyl-p-phenylenediamine (DPD) oxalate salt is suitable as an analytical reagent (indicator) to determine the various oxidants on treating water.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D4139D172405222542
color
white to yellow
color
white to light pink, and tan
color
-
color
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder or crystals
form
powder
form
powder or chunks
form
powder, crystals or chunks
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
solubility
water: 50 mg/mL, clear
solubility
ethanol: 5% (green to very dark green)
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faint yellow or tan
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
assay
≥85% (TLC)
assay
≥99.0% (titration)
assay
≥97%
assay
98%
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)