Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1490,00 zł |
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2740,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1490,00 zł
biological source
Escherichia coli (O127:B8)
Quality Segment
form
lyophilized powder
purified by
gel-filtration chromatography
impurities
<1% Protein
color
white to yellow cast
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source Escherichia coli (O127:B8) | biological source Escherichia coli (O111:B4) | biological source Escherichia coli (O26:B6) | biological source Escherichia coli (O127:B8) |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility water: soluble | solubility water: soluble | solubility water: 4.90-5.10 mg/mL, cloudy to hazy, colorless to faintly yellow | solubility water: soluble |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| color white to yellow cast | color white to faint yellow | color white to faint yellow | color white to yellow cast |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lipopolysaccharides from Escherichia coli O127:B8
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?