Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1590,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1590,00 zł
Quality Segment
form
lyophilized powder
potency
≤8 μg per mL agglutination activity (using human blood group B erythrocytes), ≥125 μg per mL agglutination activity (using human blood group A erythrocytes)
composition
Protein, ~95% E1%/280
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| potency ≤8 μg per mL agglutination activity (using human blood group B erythrocytes), ≥125 μg per mL agglutination activity (using human blood group A erythrocytes) | potency <100 μg per mL agglutination activity (using human blood group A erythrocytes) | potency <50 μg per mL agglutination activity (using human blood group B erythrocytes) | potency <200 μg per mL agglutination activity (using human blood group B erythrocytes) |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| composition Protein, ~95% E1%/280 | composition Protein, ~10% Lowry | composition Protein, ≥70% Lowry (, balance sodium citrate) | composition Protein, ~95% modified Warburg-Christian |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lectin from Bandeiraea simplicifolia (Griffonia simplicifolia)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| L3019-1MG | 04061826675694 |