Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.2 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 664,00 zł |
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2280,00 zł |
Informacje o tej pozycji
664,00 zł
conjugate
FITC conjugate
Quality Segment
form
lyophilized powder
potency
<50 μg per mL agglutination activity (using human blood group B erythrocytes)
composition
Protein, ≥70% Lowry (, balance sodium citrate)
extent of labeling
≥1 mol FITC per mol lectin
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| potency <50 μg per mL agglutination activity (using human blood group B erythrocytes) | potency <20 μg per mL agglutination activity (using human blood group B erythrocytes) | potency ≤8 μg per mL agglutination activity (using human blood group B erythrocytes), ≥125 μg per mL agglutination activity (using human blood group A erythrocytes) | potency <100 μg per mL agglutination activity (using human blood group A erythrocytes) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| conjugate FITC conjugate | conjugate - | conjugate - | conjugate FITC conjugate |
| extent of labeling ≥1 mol FITC per mol lectin | extent of labeling - | extent of labeling - | extent of labeling 1-3 mol FITC per mol protein |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lectin from Bandeiraea simplicifolia (Griffonia simplicifolia)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?