Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1110,00 zł 943,50 zł |
Informacje o tej pozycji
943,50 zł
Cena katalogowa1110,00 złZaoszczędź 15%Quality Level
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
composition
Peptide content, ~70%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCNC(=O)C1CCCN1C(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(Cc2cn(Cc3ccccc3)cn2)NC(=O)C(Cc4ccc(O)cc4)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(Cc5c[nH]c6ccccc56)NC(=O)C(Cc7cnc[nH]7)NC(=O)C8CCC(=O)N8
InChI
1S/C66H86N18O12/c1-4-70-64(95)55-17-11-25-84(55)65(96)48(16-10-24-71-66(67)68)76-58(89)49(26-38(2)3)77-62(93)53(30-43-34-83(37-74-43)33-40-12-6-5-7-13-40)81-59(90)50(27-39-18-20-44(86)21-19-39)78-63(94)54(35-85)82-60(91)51(28-41-31-72-46-15-9-8-14-45(41)46)79-61(92)52(29-42-32-69-36-73-42)80-57(88)47-22-23-56(87)75-47/h5-9,12-15,18-21,31-32,34,36-38,47-55,72,85-86H,4,10-11,16-17,22-30,33,35H2,1-3H3,(H,69,73)(H,70,95)(H,75,87)(H,76,89)(H,77,93)(H,78,94)(H,79,92)(H,80,88)(H,81,90)(H,82,91)(H4,67,68,71)
InChI key
HHXHVIJIIXKSOE-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GNRH1(2796), GNRHR(2798)
mouse ... GNRH1(14714), GNRHR(14715)
rat ... GNRH1(25194), GNRHR(81668)
Application
- for inducing Batrachoseps gravid females to oviposit[1]
- for comparing the effect of LHRH (luteinizing hormone-releasing hormone) agonists and dopamine antagonists in Lithobates pipiens[2]
- for inducing oviposition in females of Taricha granulosa[3] and Ensatina eschscoltzii[4]
- to induce spawning in Spea hammondii adults[5]
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Gene Information human ... GNRH1(2796), GNRHR(2798) | Gene Information human ... GNRH1(2796), GNRHR(2798) | Gene Information human ... GNRH1(2796) | Gene Information mouse ... GNRH1(2796), GNRHR(2798) |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| composition Peptide content, ~70% | composition - | composition - | composition - |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| L2761-1MG | 04061833950357 |
| L2761-.5MG | 04061832677132 |
![[des-Gly10, D-His(Bzl)6]-LH-RH ethylamide ≥97% (HPLC), powder](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/824/913/b005e93b-3a90-4b0b-8842-a1f66f419ccd/640/b005e93b-3a90-4b0b-8842-a1f66f419ccd.png)
![[D-Trp6]-LH-RH ≥97% (HPLC), powder](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/321/602/34cc2814-2f6f-4fc9-a266-835bfe27bcc5/640/34cc2814-2f6f-4fc9-a266-835bfe27bcc5.png)
![[des-Gly10, D-Ala6]-LH-RH ethylamide acetate salt hydrate ≥97% (HPLC), powder](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/150/195/13e08743-1592-4a6b-937d-559f571a2193/640/13e08743-1592-4a6b-937d-559f571a2193.png)