The shelf-life of the stock solution for this product was not determined in-house for any storage temperature. It should be empirically determined by the end-user, with reference to published literature for possible citations.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 390,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1370,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
390,00 zł
Nazwa produktu
[des-Gly10, D-Ala6]-LH-RH ethylamide acetate salt hydrate, ≥97% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.CC(O)=O.CCNC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc3c[nH]c4ccccc34)NC(=O)[C@H](Cc5c[nH]cn5)NC(=O)[C@@H]6CCC(=O)N6
InChI
1S/C56H78N16O12.C2H4O2.H2O/c1-5-60-54(83)45-13-9-21-72(45)55(84)39(12-8-20-61-56(57)58)66-50(79)40(22-30(2)3)67-47(76)31(4)64-49(78)41(23-32-14-16-35(74)17-15-32)68-53(82)44(28-73)71-51(80)42(24-33-26-62-37-11-7-6-10-36(33)37)69-52(81)43(25-34-27-59-29-63-34)70-48(77)38-18-19-46(75)65-38;1-2(3)4;/h6-7,10-11,14-17,26-27,29-31,38-45,62,73-74H,5,8-9,12-13,18-25,28H2,1-4H3,(H,59,63)(H,60,83)(H,64,78)(H,65,75)(H,66,79)(H,67,76)(H,68,82)(H,69,81)(H,70,77)(H,71,80)(H4,57,58,61);1H3,(H,3,4);1H2/t31-,38+,39+,40+,41+,42+,43+,44+,45+;;/m1../s1
InChI key
YEEHIOYEWOESQR-PFHUABGLSA-N
Gene Information
mouse ... GNRH1(2796), GNRHR(2798)
rat ... GNRH1(14714), GNRHR(14715)
Application
- as an luteinizing hormone-releasing hormone (LHRH) agonist to synchronize a cohort of females rats
- to synchronize naturally cycling rats
- to induce ovulation as a gonadotropin-releasing hormone (GnRH) analogue and as a supplement in Galap extender to dilute qualified ejaculate
Biochem/physiol Actions
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form - |
| Gene Information mouse ... GNRH1(2796), GNRHR(2798) | Gene Information human ... GNRH1(2796) | Gene Information human ... GNRH1(2796), GNRHR(2798) | Gene Information human ... GNRH1(2796), GNRHR(2798) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
After dissolution with water, how long can we store the aliquots at -20°C ?
1 answer-
Helpful?
-
-
Come conservarlo una volta risospeso?
1 answer-
This product may be dissolved in water at 1 mg/mL. Stock solutions are stored in aliquots at -20 °C. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Helpful?
-
![[des-Gly10, D-Ala6]-LH-RH ethylamide acetate salt hydrate ≥97% (HPLC), powder](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/150/195/13e08743-1592-4a6b-937d-559f571a2193/640/13e08743-1592-4a6b-937d-559f571a2193.png)
![[D-Trp6]-LH-RH ≥97% (HPLC), powder](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/321/602/34cc2814-2f6f-4fc9-a266-835bfe27bcc5/640/34cc2814-2f6f-4fc9-a266-835bfe27bcc5.png)