Przejdź do
L2005
Lactoperoxidase from bovine milk
lyophilized powder (essentially salt-free), ≥200 units/mg protein
Synonim(y):
Donor:hydrogen peroxide oxidoreductase, Peroxidase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
191,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
595,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-668-6
MDL number:
eCl@ss:
32160410
Specific activity:
≥200 units/mg protein
Biological source:
bovine milk
191,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine milk
Quality Segment
form
lyophilized powder (essentially salt-free)
specific activity
≥200 units/mg protein
absorbance ratio
A412/280 nm 0.7-0.9
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O+H2]O[O-]
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
InChI key
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
cow ... LPO(280844)
General description
Lactoperoxidase is a major enzyme present in bovine milk and belongs to the peroxidase family. It is present in both plants and animals. The enzyme structure comprises a single polypeptide chain made up of 612 amino acid residues.[1]
Application
Lactoperoxidase from bovine milk has been used as a standard for milk lactoperoxidase to study the role of H2O2 in the inhibition of Staphylococcus aureus growth by Lactococcus garvieae in the presence of lactoperoxidase in raw milk.[2] It has also been used in lactoperoxidase-mediated iodination to prepare radiolabeled peptides.[3]
Biochem/physiol Actions
Lactoperoxidase catalyzes the oxidation of iodide to iodine by hydrogen peroxide. This activity provides a gentle, specific alternative to chloramine T for the radioiodination of proteins and DNA.
Lactoperoxidase contributes to the antimicrobial system of milk[2] by inactivating a wide range of micro-organisms. This lactoperoxidase-mediated antimicrobial system is also identified in human secretions such as tear-fluid, saliva, and milk. Lactoperoxidase catalyzes the oxidation of molecules by releasing H2O2. The product exhibits antimicrobial activity.[1]
Analysis Note
Protein determined by Lowry method.
Other Notes
One unit will oxidize 1.0 μmole of 2,2′-azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic acid) at pH 5.5 at 25 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
77332M6908P8375
Gene Information
cow ... LPO(280844)
Gene Information
-
Gene Information
human ... MPO(4353)
Gene Information
-
biological source
bovine milk
biological source
horseradish
biological source
human leucocytes
biological source
-
specific activity
≥200 units/mg protein
specific activity
~150 U/mg
specific activity
≥50 units/mg protein
specific activity
≥250 units/mg solid (using pyrogallol)
form
lyophilized powder (essentially salt-free)
form
powder
form
lyophilized powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
UniProt accession no.
P80025
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
P05164
UniProt accession no.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lactoperoxidase from bovine milk
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
L2005-25MG04061833949665
L2005-10MG04061832730585
L2005-1MG04061826304297
L2005-5MG04061833949672