This product is stable as a powder, kept refrigerated. See the certificate of analysis for a lot-specific recommended retest date. It is also stable as a crystalline suspension of 3.2 M (NH4)2SO4 solution containing potassium phosphate buffer, pH 6.0 (see Product No. P6140). It is reasonably stable in solution in phosphate buffer. We have found that at 10 mg/mL in 0.1 phosphate buffer, pH 6.0, solutions kept frozen at -20°C lose less than 2% of their activity per week.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 305,00 zł |
2000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 406,00 zł |
5000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 576,00 zł |
10000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1240,00 zł |
25000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2120,00 zł |
100000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 9970,00 zł |
250000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 21 220,00 zł |
Informacje o tej pozycji
305,00 zł
type
Type VI
Quality Segment
form
essentially salt-free, lyophilized powder
specific activity
≥250 units/mg solid (using pyrogallol)
mol wt
~44 kDa
solubility
0.1 M phosphate buffer: soluble 10 mg/mL, clear, orange to red (pH 6.0)
absorbance ratio
RZ 2.5-4.0
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O+H2]O[O-]
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
InChI key
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥250 units/mg solid (using pyrogallol) | specific activity ≥250 units/mg solid (using pyrogallol) | specific activity ≥50 units/mg solid (using pyrogallol) | specific activity 200-300 units/mg solid (using pyrogallol) |
| form essentially salt-free, lyophilized powder | form powder, stabilized | form essentially salt-free, lyophilized powder | form essentially salt-free, lyophilized powder |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) - |
| mol wt ~44 kDa | mol wt - | mol wt ~44 kDa | mol wt ~44 kDa |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility 0.1 M phosphate buffer: soluble 10 mg/mL, clear, orange to red (pH 6.0) | solubility phosphate buffer: soluble | solubility 0.1 M phosphate buffer: soluble (pH 6.0), H2O: soluble | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Peroxidase from horseradish
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What can you tell me about the stability of Peroxidase from horseradish, Product P8375, (as is, in suspension and in solution)?
1 answer-
Helpful?
-
-
How do I convert units of Peroxidase from horseradish, Product P8375, to solid?
1 answer-
The activity listed on the Certificate of Analysis for each lot can be used to convert from units to milligrams of solid.
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
What is the optimal pH range of Peroxidase from horseradish, Product P8375?
1 answer-
The optimal pH range for product P8375 is 6.0 - 6.5.