Przejdź do
A3106
Apolipoprotein C-III from human plasma
buffered aqueous solution
Synonim(y):
Apo C-III
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1390,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.61
MDL number:
Form:
buffered aqueous solution
Assay:
≥95% (SDS-GE)
Biological source:
human plasma
Mol wt:
8.75 kDa
1390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human plasma
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-GE)
form
buffered aqueous solution
mol wt
8.75 kDa
technique(s)
electrophoresis: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... APOC3(345)
Biochem/physiol Actions
Apolipoprotein C-III (apoC-III) is central in regulating the metabolism of triglyceride-rich lipoproteins. It is an inhibitor of lipoprotein lipase (LPL).
Apolipoprotein C-III (apoC-III) is central in regulating the metabolism of triglyceride-rich lipoproteins. It is an inhibitor of lipoprotein lipase (LPL). Plasma levels of apoC-III are somewhat correlated to body mass index (BMI) and insulin sensitivity, and strongly correlated to levels of VLDL triglycerides. Reduced levels of apoC-III lead to higher fatty acid uptake of plasma triglycerides into adipose tissue.
Physical form
Solution in 10 mM ammonium bicarbonate.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L1567MSST0030MSST0061
assay
≥95% (SDS-GE)
assay
≥95% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
-
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
-
biological source
human plasma
biological source
human plasma
biological source
human
biological source
-
form
buffered aqueous solution
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
mol wt
8.75 kDa
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
Gene Information
human ... APOC3(345)
Gene Information
human ... APOA1(335), APOA4(337), APOA5(116519), APOB(338), APOC1(341), APOC3(345), APOE(348)
Gene Information
human ... APOA2(336)
Gene Information
human ... APOD(347)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)