Przejdź do
L1012
Linoleic acid
liquid, BioReagent, suitable for cell culture
Synonim(y):
cis-9,cis-12-Octadecadienoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
204,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
242,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
825,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.45
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32190102
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
200-470-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1727101
204,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
plant (Safflower oil)
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥98%
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
refractive index
n20/D 1.466 (lit.)
bp
229-230 °C/16 mmHg (lit.)
mp
−5 °C (lit.)
solubility
NaOH: 1 M, ethanol: soluble
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-
InChI key
OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Gene Information
General description
Linoleic acid (LA) is the precursor for the synthesis of arachidonic prostaglandins and other eicosanoids. LA is present in vegetable oils and meat.
Application
Fatty acid that is typically bound to a carrier molecule such as BSA or cyclodextrin for use in cell culture.
Linoleic acid has been used as a component of S12 medium for cardiomyocytes differentiation, minimum essential medium α for spermatogonial stem cell culture and for endothelial differentiation of mouse adipose-derived stem cells (mASC).
Biochem/physiol Actions
Linoleic acid increases cell proliferation and gene expression of PPARα and its target genes such as acyl-CoA oxidase in primary duck hepatocytes .
Linoleic acid (LA) may improve wound healing in diabetic rat. The levels of LA in adipose tissue and platelets are correlated with coronary artery disease. It may induce tumor and apoptosis in colorectal cancer cells. Studies also support their protective effects in lymphocytes. Linoleic acid is typically bound to a carrier molecule such as bovine serum albumin (BSA) or cyclodextrin for use in cell culture.
Packaging
Sealed ampule.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
62240L137662230
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
assay
≥98%
assay
-
assay
≥98%
assay
≥98.0% (GC)
biological source
plant (Safflower oil)
biological source
-
biological source
plant oil (safflower)
biological source
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
solubility
NaOH: 1 M, ethanol: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Linoleic acid
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What volume does the 100mg come dissolved in, i.e., what is the initial concentration? I have 50uL of liquid left, how can I figure out how many mg that is?
    1 answer
    1. Linoleic Acid is provided as a neat, pure liquid. The initial volume can be calculated by dividing the mass by the density. For example, a 100 mg bottle will contain 0.1g divided by 0.902 g/mL, which equals 110 µL.
      Helpful?
  2. What is the concentration (g/L) of the solution
    1 answer
    1. This product is a neat or pure liquid and has not been diluted. The material has a density of 0.902 g/mL and a minimum purity of 99%.