Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 239,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 658,00 zł |
Informacje o tej pozycji
239,00 zł
grade
technical
Quality Segment
form
liquid
concentration
58-74% (GC)
impurities
18-32% oleic acid
color
clear
refractive index
n20/D 1.466
bp
229-230 °C/16 mmHg (lit.)
mp
−5 °C (lit.)
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-
InChI key
OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Gene Information
human ... SOAT1(6646), SOAT2(8435)
General description
Application
- Alginate Spheres With Urea and Linoleic Acid: A biological nitrification inhibitor proposal utilizing alginate spheres to encapsulate urea and linoleic acid for agricultural benefits (Avendaño-Morales et al., 2024).
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description technical, 58-74% (GC) | description analytical standard | description ≥95%, FG | description natural (US), ≥95%, FG |
| grade technical | grade analytical standard | grade Fragrance grade, Halal, FG | grade FG, Halal, natural (US), Fragrance grade |
| functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group - | functional group - |
| form liquid | form - | form - | form - |
| concentration 58-74% (GC) | concentration - | concentration - | concentration - |
| color clear | color - | color - | color - |
| refractive index n20/D 1.466 | refractive index n20/D 1.466 (lit.), n20/D 1.470 | refractive index n20/D 1.466 (lit.) | refractive index n20/D 1.466 (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Linoleic acid
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
>235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?