Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 691,00 zł | |
| 10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3400,00 zł |
Informacje o tej pozycji
691,00 zł
assay
≥99% (TLC)
Quality Level
form
powder
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
solubility
water: 49-51 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]O[H].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)C(=O)O[Ca]OC(=O)C(=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C6H10O7.Ca.H2O/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;;/h2*2-4,7-10H,1H2,(H,12,13);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-,3-,4+;;/m11../s1
InChI key
LBTJSFDOKRLTMQ-LWDDDOIUSA-L
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (TLC) | assay ≥98.0% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥99.0% (TLC) |
| technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility water: 49-51 mg/mL | solubility water: ~50 g/L | solubility 0.5 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
target_organs
Respiratory system
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| K6250-1G | 04061833944745 |
| K6250-5G | 04061833944752 |
| K6250-10G | 04061832961996 |