Przejdź do
G0259
D-Glucosaminic acid
≥98% (TLC)
Synonim(y):
2-Amino-2-deoxy-D-gluconic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
780,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.17
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-879-1
Beilstein/REAXYS Number:
1726033
MDL number:
780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D -15.0 to -14.0 °, c = 2.5% (w/v) in hydrochloric acid
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
color
white to off-white
mp
235 °C
solubility
0.5 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N[C@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO6/c7-3(6(12)13)5(11)4(10)2(9)1-8/h2-5,8-11H,1,7H2,(H,12,13)/t2-,3-,4-,5-/m1/s1
InChI key
UFYKDFXCZBTLOO-TXICZTDVSA-N
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
K6250A7791A3007
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
0.5 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 49-51 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
G0259-1G04061833623404