Przejdź do
SML0525
kb-NB142-70
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
3,4-Dihydro-9-hydroxy-[1]benzothieno[2,3-f]-1,4-thiazepin-5(2H)-one
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Przewidywany termin wysyłki09 sierpnia 2027zSchnelldorf Distribution
631,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H9NO2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.32
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
631,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 sierpnia 2027Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc2sc3C(=O)NCCSc3c2c1
InChI
1S/C11H9NO2S2/c13-6-1-2-8-7(5-6)9-10(16-8)11(14)12-3-4-15-9/h1-2,5,13H,3-4H2,(H,12,14)
InChI key
DHUAGGSHTKPOHU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
kb-NB142-70 is a derivative of the PKD1 inhibitor CID755673, with approximately 6-fold greater potency (IC50 for inhibition of PKD1 = 28.3 nM vs. 182 nM for CID755673). kb-NB142-70 dose dependently inhibits proliferation of PC3 prostate cancer cell, and blocks migration of the prostate cancer lines PC3 and DU145.
kb-NB142-70 is a protein kinase D (PKD1) inhibitor.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0450SML1970SML1944
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
light yellow to dark orange
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)