Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 893,00 zł | |
| 50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3030,00 zł | |
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4280,00 zł | |
| 500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 13 630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
893,00 zł
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
yellow
mp
277 °C
solubility
ethanol: 20 mg/mL, DMSO: 50 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C2=C(O)C(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C15H10O6/c16-8-3-1-7(2-4-8)15-14(20)13(19)12-10(18)5-9(17)6-11(12)21-15/h1-6,16-18,20H
InChI key
IYRMWMYZSQPJKC-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CDC2(983), CDK5(1020), CDK6(1021), CYP1A2(1544), CYP2C9(1559), GSK3A(2931)
mouse ... Hexa(15211)
General description
Application
- to check its potential effect as an antioxidant and neuroprotective agent against rotenone-induced Parkinson′s disease (PD) model in SH-S5Y5 cells
- to test its anti-inflammatory effect on lipopolysaccharide (LPS)-induced inflammatory injury in human aortic endothelial cells (HAECs)[3]
- to study its apoptosis sensitizing effect on non-small cell lung cancer (NSCLC) cells by inhibiting nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (Nrf2)[4]
Biochem/physiol Actions
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥97.0% (HPLC) | assay - | assay ≥99.0% (HPLC) |
| biological source synthetic | biological source - | biological source - | biological source - |
| Gene Information human ... CDC2(983), CDK5(1020), CDK6(1021), CYP1A2(1544), CYP2C9(1559), GSK3A(2931) | Gene Information human ... CDC2(983), CDK5(1020), CDK6(1021), CYP1A2(1544), CYP2C9(1559), GSK3A(2931) | Gene Information - | Gene Information - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| form powder | form - | form solid | form - |
| solubility ethanol: 20 mg/mL, DMSO: 50 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaempferol
signalword
Warning
hcodes
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| K0133-100MG | 04061833867730 |
| K0133-10MG | 04061835326907 |
| K0133-500MG | 04061833867747 |
| K0133-50MG | 04061833867754 |