Merck
96353
Supelco
Kaempferol
analytical standard
Synonim(y):
3,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone, 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, Robigenin
Wybierz wielkość
10 MG
1400,00 zł
1400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
1400,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H10O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.24
Beilstein:
304401
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
1400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Oc1ccc(cc1)C2=C(O)C(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C15H10O6/c16-8-3-1-7(2-4-8)15-14(20)13(19)12-10(18)5-9(17)6-11(12)21-15/h1-6,16-18,20H
Klucz InChI
IYRMWMYZSQPJKC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kaempferol is a bioflavonoid and a main component of the extract of Ginkgo biloba.[1] It is also present in a variety of fruits and vegetables.[2] It may serve as a potent candidate in the treatment of postmenopausal bone loss.[1]
Zastosowanie
Chromogenic reagent for antimony in the low ppm range and for gallium and indium in the sub-ppm range.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Działania biochem./fizjol.
Potent inhibitor of osteoclastic bone resorption. The effect is believed to be attributable to both the antioxidant and estrogenic activities of kaempferol.
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Inne uwagi
Związek ten powszechnie występuje w roślinach z rodzaju: allium cinnamomum crataegus echinacea eucalyptus ginkgo glycyrrhiza hypericum lycium pimpinella primula sambucus
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 6
1 of 6
Connective Tissue Cells: Advances in Research and Application: 2011 Edition (2012)
Drugs?Advances in Research and Application: 2012 Edition (2012)
Gil Fraqueza et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(41), 12749-12758 (2012-09-13)
Recently we demonstrated that the decavanadate (V(10)) ion is a stronger Ca(2+)-ATPase inhibitor than other oxometalates, such as the isoelectronic and isostructural decaniobate ion, and the tungstate and molybdate monomer ions, and that it binds to this protein with a
A Gohlke et al.
Journal of dairy science, 96(4), 2303-2313 (2013-02-14)
Because of their health-promoting properties, flavonoids are used in feed supplements for ruminants, although scientific evidence for their efficacy in vivo is limited. It has been shown recently that bioavailability of quercetin is low after ruminal administration in cows because
Avinash Kumar et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 82(3), 508-517 (2012-08-29)
A prototype formulation based on layer-by-layer (LbL) nano-matrix was developed to increase bioavailability of kaempferol with improved retention in bone marrow to achieve enhanced bone formation. The layer-by-layer nano-matrix was prepared by sequential adsorption of biocompatible polyelectrolytes over the preformed
Protokoły
Qualitative Thin Layer Chromatography Analysis of Flavonoids and Quantification of Terpene Lactones in Ginkgo Biloba Extracts and Tablets