Przejdź do
J4649
JNJ-10198409
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
3-Fluoro-N-(6,7-dimethoxy-2,4-dihydroindeno[1,2-c]pyrazol-3-yl)phenylamine, N-(3-fluorophenyl)-2,4-dihydro-6,7-dimethoxy-Indeno[1,2-c]pyrazol-3-amine, RWJ 540973
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
970,00 zł
824,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H16FN3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
325.34
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
824,50 zł
Cena katalogowa970,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: <2 mg/mL
originator
Johnson & Johnson
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1cc2Cc3c(Nc4cccc(F)c4)n[nH]c3-c2cc1OC
InChI
1S/C18H16FN3O2/c1-23-15-7-10-6-14-17(13(10)9-16(15)24-2)21-22-18(14)20-12-5-3-4-11(19)8-12/h3-5,7-9H,6H2,1-2H3,(H2,20,21,22)
InChI key
ZDNURMVOKAERHZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
JNJ-10198409 is a potent ATP-competitive inhibitor of Platelet-Derived Growth Factor receptor tyrosine kinase (PDGF-RTK) with both antiangiogenic and a direct tumor cell antiproliferative activity. It is selective for PDGF-β kinase with IC50 values of 4.2 nM for PDGF-β and 45 nM for PDGF-α kinase.
JNJ-10198409 is an ATP-competitive Platelet-Derived Growth Factor Receptor-beta (PDGFR-β) inhibitor.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the PAF Receptor and PDGFR pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Johnson & Johnson. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0320SML1268SML1887
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: <2 mg/mL
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
off-white
color
faintly yellow to dark yellow
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)