Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 517,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H25NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
355.43
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
517,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C(OC)=C(/C=C(CCC)/C(N(CC)CC)=O)C(C2=C1C=CC=C2)=O
InChI
1S/C21H25NO4/c1-5-10-14(21(25)22(6-2)7-3)13-17-18(23)15-11-8-9-12-16(15)19(24)20(17)26-4/h8-9,11-13H,5-7,10H2,1-4H3/b14-13+
InChI key
WEMXCNYTFZUFSB-BUHFOSPRSA-N
Biochem/physiol Actions
APX2009 is a cell penetrant potent and selective second-generation inhibitor of APE1 redox-signaling that stimulates APE1 DNA repair activity. APX2009 is neuroprotective against cisplatin and oxaliplatin induced toxicity. APX2009 exhibits potent antitumor activity in neuroblastoma cell lines and 3D spheroid pancreatic tumor model.
Cell penetrant potent and selective second-generation inhibitor of APE1 redox-signaling that stimulates APE1 DNA repair activity
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: >5 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color faint brown to very dark brown-red |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?