Przejdź do
SML0147
Drospirenone
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
6β,7β:15β,16β -Dimethylene-3-oxo-17α-pregn-4-ene-21,17-carbolactone, Dihydrospirorenone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
429,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1660,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H30O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
366.49
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
266-679-2
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
429,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -180 to -195°, c = 1 in methanol
storage condition
desiccated
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥15
originator
Bayer
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@]12CCC(=O)C=C1[C@@H]3C[C@@H]3[C@@H]4[C@@H]2CC[C@@]5(C)[C@H]4[C@@H]6C[C@@H]6[C@@]57CCC(=O)O7
InChI
1S/C24H30O3/c1-22-6-3-12(25)9-17(22)13-10-14(13)20-16(22)4-7-23(2)21(20)15-11-18(15)24(23)8-5-19(26)27-24/h9,13-16,18,20-21H,3-8,10-11H2,1-2H3/t13-,14+,15-,16+,18+,20-,21+,22-,23+,24+/m1/s1
InChI key
METQSPRSQINEEU-HXCATZOESA-N
Gene Information
Application
Drospirenone was tested for genotoxicity in rat and human hepatocytes.[1]
Drospirenone has been used as a progestogen agent in pond snail and fish.[2]
Biochem/physiol Actions
Drospirenone is a fourth-generation progestin that has antimineralocorticoid, and antiandrogenic activity in addition to potent progestogenic activity. In two recent studies drospirenone appeared to double the risk of venous thromboembolism compared to levonorgestrel, although other studies found little added risk.
Fourth-generation progestin; contraceptive
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Bayer. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1229409Y0001105Y0001718
Drospirenone United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1229409
Drospirenone
Drospirenone European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001105
Drospirenone
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥15
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Drospirenone
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)