Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1740,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Storage temp.:
2-8°C
Shipped in:
wet ice
1740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
usage
sufficient for 1000 tests (clones) (by ELISA), sufficient for 40 tests (clones) (by immunodiffusion, ODD)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
The Mouse Monoclonal Antibody Isotyping Reagents enable qualitative isotype determination of mouse monoclonal antibosies derived from hybridoma supernatant, ascites fluid or purified forms.
Application
Determination of the subclass of a monoclonal antibody is helpful for characterization of the antibody, for choosing detection reagents, and for deciding on a purification scheme.
Biochem/physiol Actions
ISO-2 contains 0.2 mL vials of subclass specific antibodies to all four mouse IgG subclasses, IgA, and IgM. Directions are included for using these reagents in ELISA and Ouchterlony assays to determine the subclass of monoclonal antibodies in ascites, culture supernatants, or purified preparations. Additional reagents may be required, such as conjugates for ELISA assays or agarose and buffer components for Ouchterlony assays.
Features and Benefits
- May be used in a variety of assay formats
- Suitable for all antibody forms
- Determines all mouse IgG subclasses, IgA, and IgM
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice |
| usage sufficient for 1000 tests (clones) (by ELISA), sufficient for 40 tests (clones) (by immunodiffusion, ODD) | usage - | usage - | usage - |
Tylko elementy zestawu
Numer produktu
Opis
- goat antisera to mouse IgA .2 mL
- goat antisera to mouse IgG3 .2 mL
- goat antisera to mouse IgG1 .2 mL
- goat antisera to mouse IgG2a .2 mL
- goat antisera to mouse IgG2b .2 mL
- goat antisera to mouse IgM .2 mL
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
Detailed ELISA protocols cover indirect and capture ELISA techniques, recommending products for sandwich and indirect ELISA experiments.
Szczegółowe protokoły ELISA obejmują pośrednie i wychwytujące techniki ELISA, zalecając produkty do eksperymentów kanapkowych i pośrednich ELISA.
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| ISO2-1KT | 04061833866184 |