Merck
SAB4200669
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw digoksynie, mysie monoklonalne
clone DI-22, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Monoklonalna anty-digoksyna
Wybierz wielkość
100 μL
1862,00 zł
1862,00 zł
Cena katalogowa2660,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1862,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
1862,00 zł
Cena katalogowa2660,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
DI-22, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
1.0 mg/mL
~1 mg/mL
metody
ELISA: 0.15-0.3 μg/mL
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Monoklonalne przeciwciało przeciwko digoksynie (izotyp mysiej IgG1) pochodzi z hybrydomy DI-22 wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy BALB/c immunizowanych digoksyną skoniugowaną z hemocyjaniną limfatyczną (KLH).
Immunogen
immunizowany digoksyną
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało przeciw digoksynie wytwarzane u myszy zostało użyte w:
  • test immunoenzymatyczny (ELISA)
  • dot blot
  • cytometrii przepływowej
  • immunofluorescencji
  • hybrydyzacji DNA
  • hybrydyzacja in situ (ISH)
Działania biochem./fizjol.
Digoksyna jest nienaładowanym glikozydem podawanym ludziom z zastoinową niewydolnością serca. Zwiększa ona siłę skurczu mięśnia sercowego. Przeciwciała przeciwko digoksynie mogą być stosowane w celu odwrócenia działania digoksyny.
W przeciwieństwie do innych doustnych inotropów, digoksyna nie zwiększa śmiertelności. Hamuje pompę błonową ATPazy sodowo-potasowej.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Digoxin
Eichhorn EJ and Gheorghiade M
Progress in Cardiovascular Diseases, 44(4), 251-266 (2002)
High-affinity monoclonal antibodies to the cardiac glycoside, digoxin.
M M Hunter et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 129(3), 1165-1172 (1982-09-01)