Przejdź do
I8140
IgG from rabbit serum
technical grade, ≥80% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution
Synonim(y):
Rabbit IgG
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
161,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
574,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
95
161,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
conjugate
unconjugated
Quality Segment
grade
technical grade
assay
≥80% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous solution
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
IgG from rabbit serum has been used:
  • as a reference, standard or blocking agent in many immunoassays including dot blots, ELISA, Westerns, IEP, and immunodiffusion assays
  • in arthus reaction[1]
  • in chromatin immunoprecipitation[2]
Biochem/physiol Actions
Immunoglobulin G (IgG) regulates the immune responses such as phagocytosis and is also involved in the development of autoimmune diseases.[3] IgG1 regulates complement fixation in mice.[4]
Physical form
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 15 mM sodium azide
Preparation Note
Rabbit IgG is purified via fractionation from pooled normal rabbit serum
Analysis Note
Immunoelectrophoresis (IEP) is used to establish the identity of the Rabbit IgG. . A single major arc of precipitation in the gamma region is observed versus anti-rabbit whole serum and anti-rabbit IgG. Minor gamma arcs may be present versus anti-rabbit whole serum
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
I2511I8015I8265
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
assay
≥80% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥80% (SDS-PAGE)
assay
≥80% (SDS-PAGE)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under IgG from rabbit serum
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
I8140-50MG04061833858486
I8140-10MG04061833858479
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Does this product contain azide? if so, what is the concentration?
    1 answer
    1. Yes, this product contains 15 mM sodium azide, as mentioned in the 'DESCRIPTION' section.
      Helpful?
  2. What is the concentration of this IgG?
    1 answer
    1. The protein concentration for I8410 is batch-dependent and ranges from 10.0 - 13.0 mg/mL.