Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 180,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 722,00 zł |
Informacje o tej pozycji
180,00 zł
conjugate
unconjugated
Quality Segment
grade
technical grade
assay
≥80% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous solution
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Purified Sheep IgG is isolated from pooled normal sheep serum by fractionation.
Application
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description technical grade, ≥80% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution | description reagent grade, ≥95% (HPLC), buffered aqueous solution | description reagent grade, ≥95% (SDS-PAGE), essentially salt-free, lyophilized powder | description technical grade, ≥80% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form essentially salt-free, lyophilized powder | form buffered aqueous solution |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in - | shipped in dry ice |
| assay ≥80% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥80% (SDS-PAGE) |
| grade technical grade | grade reagent grade | grade reagent grade | grade technical grade |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under IgG from sheep serum
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?