Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1730,00 zł 1470,50 zł |
Informacje o tej pozycji
1470,50 zł
Cena katalogowa1730,00 złZaoszczędź 15%biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
409405, monoclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
human
technique(s)
western blot: 1-2 μg/mL
isotype
IgG2b
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IL1A(3552)
General description
Monoclonal Anti-Interleukin-1a propeptide recognizes human Interleukin-1α propeptide. It does not cross-react with mature forms of mouse IL-1α or rabbit IL-1α.
Immunogen
Application
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... IL1A(3552) | Gene Information human ... IL2(3558) | Gene Information human ... IL1B(3553) | Gene Information human ... IL1B(3553) |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| clone 409405, monoclonal | clone 5334, monoclonal | clone 2A8, monoclonal | clone AB34_41.4H12.4A7, monoclonal |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?