Przejdź do
I6379
(R)-(−)-Isoproterenol
crystalline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
260,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
425,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H17NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.26
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Form:
crystalline
260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
crystalline
Quality Segment
color
white to yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)NC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C11H17NO3/c1-7(2)12-6-11(15)8-3-4-9(13)10(14)5-8/h3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3/t11-/m0/s1
InChI key
JWZZKOKVBUJMES-NSHDSACASA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A7257N7251C8128
form
crystalline
form
crystalline
form
crystalline
form
crystalline
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
color
white to yellow
color
off-white to tan
color
yellow
color
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What can be used to make a solution of (R)-(−)-Isoproterenol, Product I6379?
    1 answer
    1. As mentioned on the product specification sheet, this chemical is soluble in 1 N HCl (50 mg/ml). Please note that this product may contain insoluble matter upon solubilizing. Please view the product specification sheet for the requested information: https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/963/173/I6379-BULK________SIGMA____.pdf