Przejdź do
I5784
Ibandronate sodium salt
≥97% (NMR), solid
Synonim(y):
(1-Hydroxy-3-(methylpentylamino)propylidene)bisphosphonic acid sodium, Bondronat
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
521,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2070,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H22NNaO7P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
341.21
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106300
MDL number:
Assay:
≥97% (NMR)
Form:
solid
Storage condition:
protect from light
521,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (NMR)
form
solid
storage condition
protect from light
color
white
solubility
H2O: >10 mg/mL
originator
Roche
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CCCCCN(C)CCC(O)(P(O)(O)=O)P(O)([O-])=O
InChI
1S/C9H23NO7P2.Na/c1-3-4-5-7-10(2)8-6-9(11,18(12,13)14)19(15,16)17;/h11H,3-8H2,1-2H3,(H2,12,13,14)(H2,15,16,17);/q;+1/p-1
InChI key
LXLBEOAZMZAZND-UHFFFAOYSA-M
Gene Information
human ... FDPS(2224)
Application
Ibandronate sodium salt has been used to study its effect on the proliferation and ultrastructure of Leishmania and Giardia by the generation of concentration curves. It has also been used to elucidate the route by which nitrogen-containing bisphosphonates (N-BPs) enter the cytosol and inhibit their molecular target.
Biochem/physiol Actions
Ibandronate sodium inhibits farnesyl diphosphate synthase (IC50 = 20 nM). Ibandronate sodium is also a bone resorption inhibitor. It has been investigated for in vitro anti-tumor effects, such as apoptosis induction, inhibitor of cell growth, inhibition of invasive behavior, and inhibition of angiogenesis and for its in vivo role in various cancers including breast and prostate cancers.
Ibandronate sodium is a farnesyl diphosphate synthase inhibitor (IC50 = 20 nM); also a bone resorption inhibitor.
Ibandronate is a nitrogen-containing bisphosphonate (N-BP). It potentially inhibits mevalonate pathway in osteoclasts. Thus, ibandronate is effectively used to treat osteoporosis and other bone-related diseases.
Features and Benefits
This compound was developed by Roche. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A4978P2371N6037
assay
≥97% (NMR)
assay
≥97% (NMR)
assay
≥95% (NMR)
assay
≥97% (NMR)
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
water, double-distilled: 10 mg/mL
solubility
H2O: 28 mg/mL
solubility
H2O: >5 mg/mL
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
I5784-10MG04061833219218
I5784-50MG04061833857571