Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2800,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H17N3Br2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
327.06
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
2800,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Immepip dihydrobromide, ≥97% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Br.Br.C1CNCC(C1)Cc2c[nH]cn2
InChI
1S/C9H15N3.2BrH/c1-2-8(5-10-3-1)4-9-6-11-7-12-9;;/h6-8,10H,1-5H2,(H,11,12);2*1H
InChI key
FXFINNKFZKZVLS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
H3 and H4 histamine receptor agonist.
Immepip is a H3 and H4 histamine receptor agonist. Immepip is a selective H3 agonist equipotent to (R)-α-methylhistamine and also effective in vitro and in vivo. It is devoid of side activities elicited at H1 and α2 receptors and 5-HT3 receptors.
Features and Benefits
This compound is featured on the Histamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 10 mg/mL, clear | solubility H2O: 20 mg/mL, clear | solubility H2O: 15 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| I4034-50MG | 04061833856543 |
| I4034-10MG | 04061833856536 |