Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1870,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H21N3O · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
355.86
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
1870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]3(c(ncc3)C)CCC(c2ccccc2)(c1ccccc1)C(=O)N
InChI key
SQKXYSGRELMAAU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Imidafenacin is a potent antimuscarinic agent that exhibits selectivity toward muscarinic M3 receptors with Kb of 0.317 nM. Imidafenacin is used for treating overactive bladder.
Imidafenacin is a potent antimuscarinic agent that exhibits selectivity toward muscarinic M3 receptors.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
| solubility H2O: 15 mg/mL, clear | solubility H2O: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥10 mg/mL | solubility H2O: 20 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to tan | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?