Przejdź do
I3786
Protease Inhibitor Cocktail
Animal-Free, DMSO solution, for the inhibition of serine, cysteine, aspartic proteases and aminopeptidases, for use with mammalian cell and tissue extract, DMSO solution
Synonim(y):
Protease inhibitor
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
668,00 zł
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1960,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Form:
DMSO solution
Solubility:
water: soluble
Storage temp.:
−20°C
668,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Protease Inhibitor Cocktail, Animal Component Free, for use with mammalian cell and tissue extract, DMSO solution
Quality Segment
form
DMSO solution
solubility
water: soluble
storage temp.
−20°C
General description
Components of this cocktail are of non-animal origin and no animal products were used in the component production process. All vessels and instruments used for the cocktail production are dedicated for animal component free production and have never encountered an animal product. Aprotinin used in this cocktail is a recombinant bovine protein expressed in plants (Nicotiana).
This protease inhibitor cocktail has been optimized and tested for mammalian cell and tissue extracts.
Application
Animal component free (ACF). Optimized and tested for general use. Can also be used for purification of histidine-tagged proteins, as chelating agents have been omitted.
Biochem/physiol Actions
Inhibits serine, cysteine, aspartic proteases, and aminopeptidases.
Physical form
The components in this ACF protease inhibitor cocktail do not originate from animal sources and can thus be used in the production of animal-free proteins.
This ACF cocktail is supplied as a ready-to-use solution in DMSO. One ml of the cocktail solution is recommended for the inhibition of endogenous enzymes found in 100 mL of lysate from 20 g (wet weight) of bovine liver, or 10 mL of cell lysate obtained from CHO cells at a cell density of 108 cells per mL.
Other Notes
AEBSF
Aprotinin
Bestatin
E-64
Leupeptin
Pepstatin A
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
I3911P8215P8340
form
DMSO solution
form
lyophilized powder
form
DMSO solution
form
DMSO solution
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Wybierz różne typy inhibitorów proteaz w zależności od potrzeb, aby zapobiec degradacji białek podczas izolacji i charakteryzacji oraz zabezpieczyć białka podczas przygotowywania próbek.
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
I3786-5ML04061833856383
I3786-1ML04061833856376