Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 414,00 zł |
5 x 1 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1580,00 zł |
Informacje o tej pozycji
414,00 zł
Nazwa produktu
Protease Inhibitor Cocktail, Animal Component Free, for general use, lyophilized powder
Quality Segment
form
lyophilized powder
input
general use sample(s)
solubility
water: soluble
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Not all extracts contain the same levels of endogenous enzymes, and it may be necessary to adjust the volume of cocktail required.
Other Notes
Aprotinin
Bestatin
E-64
EDTA
Leupeptin
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for general use, lyophilized powder | description for use with mammalian cell and tissue extract, DMSO solution | description for use with bacterial cell extracts, lyophilized powder | description for use with fungal and yeast extracts, DMSO solution |
| form lyophilized powder | form DMSO solution | form lyophilized powder | form DMSO solution |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility water: soluble | solubility water: soluble | solubility water: soluble | solubility water: soluble |
| input general use sample(s) | input mammalian sample(s) | input mammalian sample(s) | input plant, fungi and insect sample(s) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Protease Inhibitor Cocktail, Animal Component Free
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?