Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 717,00 zł | |
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4210,00 zł |
Informacje o tej pozycji
717,00 zł
Quality Segment
assay
≥94% (HPLC)
color
light yellow to yellow
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless to dark yellow
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
room temp
SMILES string
COc1ccc(cc1)C2=C(O[C@@H]3O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)c4c(O)cc(O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)c(C\C=C(\C)C)c4O2
InChI
1S/C33H40O15/c1-13(2)5-10-17-19(45-33-28(42)26(40)23(37)20(12-34)46-33)11-18(35)21-24(38)31(48-32-27(41)25(39)22(36)14(3)44-32)29(47-30(17)21)15-6-8-16(43-4)9-7-15/h5-9,11,14,20,22-23,25-28,32-37,39-42H,10,12H2,1-4H3/t14-,20+,22-,23+,25+,26-,27+,28+,32-,33+/m0/s1
InChI key
TZJALUIVHRYQQB-XLRXWWTNSA-N
General description
Application
- in the preparation of topical treatment to determine its effects on the improvement of cutaneous wound healing in rats[2]
- to test its analgesic effects on lower back pain (LBP) in rats[3]
- as a potential treatment in osteoporosis condition in rats[4]
- to study its effects on palmitate (PA)-induced insulin resistance in skeletal muscle C2C12 myotubes[5]
- as a neuroprotective agent to study its effects on amyloid-β (Aβ)-induced neuronal insulin resistance in human neuroblastoma SK-N-MC cells[6]
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥94% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| application(s) metabolomics | application(s) - | application(s) food and beverages | application(s) - |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless to dark yellow | solubility - | solubility - | solubility - |
| color light yellow to yellow | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Icariin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| I1286-100MG | 04061832408606 |
| I1286-1G | 04061826016398 |