Przejdź do
56601
Icariin
analytical standard
Synonim(y):
4′-O-methyl-8-γ,γ-dimethylallylkaempferol-3-rhamnoside-7-glucoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H40O15
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
676.66
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
1210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C2=C(O[C@@H]3O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)c4c(O)cc(O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)c(C\C=C(\C)C)c4O2
InChI
1S/C33H40O15/c1-13(2)5-10-17-19(45-33-28(42)26(40)23(37)20(12-34)46-33)11-18(35)21-24(38)31(48-32-27(41)25(39)22(36)14(3)44-32)29(47-30(17)21)15-6-8-16(43-4)9-7-15/h5-9,11,14,20,22-23,25-28,32-37,39-42H,10,12H2,1-4H3/t14-,20+,22-,23+,25+,26-,27+,28+,32-,33+/m0/s1
InChI key
TZJALUIVHRYQQB-XLRXWWTNSA-N
General description
Icariin is a major flavonoid isolated from Epimedium spp. leaves, used as a traditional Chinese medicine to nourish the kidney and reinforce yang.
Application
Icariin has been used as a test material to investigate its, in vitro effect in promoting mouse hair follicle growth, which is assessed by vibrissae hair follicle (VHF) organ-culture model.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Biochem/physiol Actions
Flavonoid glucoside derived from the the Epimedium plant genus. This pharmacologically active constituent or its derivatives have been shown to enhance bone formation, modulate multidrug resistance, enhance neuronal viability, stimulate angiogenesis, and exhibit antioxidant activity.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
I1286SML0551PHL89714
Icariin analytical standard
Supelco
56601
Icariin
Icariin phyproof® Reference Substance
PHL89714
Icariin
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
primary reference standard
format
neat
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥94% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Icariin promotes mouse hair follicle growth by increasing insulin?like growth factor 1 expression in dermal papillary cells.
Su SY, et al.
Clinical and Experimental Dermatology, 42(3), 287-294 (2017)
Transforming Growth Factors?Advances in Research and Application (2012)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
56601-25MG04061832589107