Przejdź do
I0898
D-Ile-Pro-Arg p-nitroanilide dihydrochloride
≥95% (HPLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2340,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H36N8O5 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
577.50
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
2340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 1 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
SMILES string
Cl.Cl.CC[C@@H](C)[C@@H](N)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C23H36N8O5.2ClH/c1-3-14(2)19(24)22(34)30-13-5-7-18(30)21(33)29-17(6-4-12-27-23(25)26)20(32)28-15-8-10-16(11-9-15)31(35)36;;/h8-11,14,17-19H,3-7,12-13,24H2,1-2H3,(H,28,32)(H,29,33)(H4,25,26,27);2*1H/t14-,17+,18+,19-;;/m1../s1
InChI key
NAANFMDBMZZFRD-CYTOJJGESA-N
General description
Chromogenic substrate for tissue plasminogen activator (t-PA).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S9009V7127C2276
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
water: 1 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, light yellow
solubility
methanol: 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
I0898-5MG04061833057841