Merck
S9009
Sigma-Aldrich
Sar-Pro-Arg p-nitroanilide dihydrochloride
thrombin substrate, ≥97% (HPLC), powder
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H30N8O5 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
535.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352204
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.32
Nazwa produktu
Sar-Pro-Arg p-nitroanilide dihydrochloride, thrombin substrate
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
powder
rozpuszczalność
water: 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Cl.CNCC(=O)N1CCCC1C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)Nc2ccc(cc2)N(=O)=O
InChI
1S/C20H30N8O5.ClH/c1-23-12-17(29)27-11-3-5-16(27)19(31)26-15(4-2-10-24-20(21)22)18(30)25-13-6-8-14(9-7-13)28(32)33;/h6-9,15-16,23H,2-5,10-12H2,1H3,(H,25,30)(H,26,31)(H4,21,22,24);1H
Klucz InChI
KMSNYOSWLIQVAN-UHFFFAOYSA-N
Substraty
Chromogenic substrate for thrombin.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Duncan et al.
Clinical chemistry, 31(6), 853-855 (1985-06-01)
Automated procedures involving a chromogenic substrate sensitive to thrombin-sarcosine-Pro-Arg p-nitroanilide were compared with conventional tests for prothrombin times and activated partial thromboplastin times (APTT) and with specific assays for factors V, VII, VIII, IX, X, XI, and XII. The reproducibility
Usman Bacha et al.
Chemical biology & drug design, 72(1), 34-49 (2008-07-10)
Coronaviruses comprise a large group of RNA viruses with diverse host specificity. The emergence of highly pathogenic strains like the SARS coronavirus (SARS-CoV), and the discovery of two new coronaviruses, NL-63 and HKU1, corroborates the high rate of mutation and
Protokoły
Thrombin is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg–Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.