Przejdź do
I0383
Isobutyryl coenzyme A lithium salt
≥85%
Synonim(y):
2-Methylpropanoyl-CoA, IB-CoA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1140,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1990,00 zł
1691,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H42N7O17P3S · xLi+
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
837.62 (free acid basis)
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
1140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥85%
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li].CC(C)C(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)C(O)C(C)(C)COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC1OC(C(O)C1OP(O)(O)=O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C25H42N7O17P3S.Li.H/c1-13(2)24(37)53-8-7-27-15(33)5-6-28-22(36)19(35)25(3,4)10-46-52(43,44)49-51(41,42)45-9-14-18(48-50(38,39)40)17(34)23(47-14)32-12-31-16-20(26)29-11-30-21(16)32;;/h11-14,17-19,23,34-35H,5-10H2,1-4H3,(H,27,33)(H,28,36)(H,41,42)(H,43,44)(H2,26,29,30)(H2,38,39,40);;
InChI key
XOJGPZXPXDNYHG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Coenzyme A functions as an acyl group carrier, acetyl-CoA. Isobutyryl coenzyme A (IB-CoA), a short-chain branched acyl-CoA, provides the starter unit for biosynthesis of myxalamid B. Isobutyryl coenzyme A is used as a substrate to study the specificity and kinetics of isobutyryl-coenzyme A (CoA) mutase (EC 5.4.99.13).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
I9381G9510P5397
assay
≥85%
assay
≥90%
assay
≥90%
assay
≥85%
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
I0383-10MG04061833262375
I0383-5MG04061833262382