Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1430,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1430,00 zł
Quality Segment
assay
≥90%
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].[H]O[H].CC(C)CC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C26H44N7O17P3S.3Li.H2O/c1-14(2)9-17(35)54-8-7-28-16(34)5-6-29-24(38)21(37)26(3,4)11-47-53(44,45)50-52(42,43)46-10-15-20(49-51(39,40)41)19(36)25(48-15)33-13-32-18-22(27)30-12-31-23(18)33;;;;/h12-15,19-21,25,36-37H,5-11H2,1-4H3,(H,28,34)(H,29,38)(H,42,43)(H,44,45)(H2,27,30,31)(H2,39,40,41);;;;1H2/q;3*+1;/p-3/t15-,19-,20-,21+,25-;;;;/m1..../s1
InChI key
RABPIYFVNICBEC-YVBWDKSKSA-K
General description
Application
- as substrate for β-Hydroxy-β-methylbutyric acid synthesis in cell-free extracts from G. reessii
- in high-performance liquid chromatography (HPLC) for the characterization of IV-CoA from lymphocytes
- as a substrate in isovaleryl-CoA dehydrogenase assay
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥90% | description ≥85% | description ≥90% | description ≥90% |
| assay ≥90% | assay ≥85% | assay ≥90% | assay ≥90% |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?