Przejdź do
HT1003
Silver Methenamine
Synonim(y):
Silver methenamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
6 vials
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.47
MDL number:
1760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label
packaging
vial of 110 mg
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Intended for use in the Silver Stain (Modified GMS) procedure, Procedure No. HT100
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D93503D3132HT100A
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
form
powder
form
powder
form
powder
form
solution
Quality Level
500
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
500
shelf life
Expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
Expiry date on the label
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
HT1003-6VL04061833826799
Questions
  1. What is the composition of the Silver Methanamine reagent HT1003?
    1 answer
    1. If the HT1003 reagent is navailable for shipping, it is advised to prepare a 3% methanamine solution and a 5% silver nitrate solution. It's important to note that the exact composition of HT1003 is proprietary and not disclosed. Therefore, if using an alternative formulation, it will be necessary to closely monitor the slide development to ensure the proper degree of staining is achieved. It is recommended to check the development process early and frequently until the desired staining results are obtained.