Przejdź do
D93503
Silver diethyldithiocarbamate
ACS reagent grade, 99%, powder
Synonim(y):
DETC, Diethyldithiocarbamic acid silver salt
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
396,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1170,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C2H5)2NCSSAg
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.14
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
216-003-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3718150
396,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Silver diethyldithiocarbamate, ACS reagent, 99%
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
99%
form
powder
reaction suitability
core: silver, reagent type: catalyst
mp
172-175 °C (lit.)
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN(CC)C(=S)S[Ag]
InChI
1S/C5H11NS2.Ag/c1-3-6(4-2)5(7)8;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
InChI key
NSVHDIYWJVLAGH-UHFFFAOYSA-M
General description
Silver diethyldithiocarbamate is used to introduce diethyldithiocarbamato ligand and for the determination of arsenic.
Application
Silver diethyldithiocarbamate (AgDDC) may be used in the preparation of adducts of triorganophosphines and diphosphines.
Also used for colorimetric determination of small quantities of arsenic
Spin trap used in conjunction with Fe2+ to detect NO in brain, kidney, liver, and other tissues. Simultaneous direct measurement of NO* and pO2 has been reported. A copper chelator, it has been used to quantitate copper in biological materials by ESR and is an inhibitor of superoxide dismutase, ascorbate oxidase, and other enzymes.
Reagent for the detection of arsenic and for the introduction of the diethyldithiocarbamato ligand.
Biochem/physiol Actions
Inhibits induction of macrophage nitric oxide synthase.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
85180D3132176435
assay
99%
assay
≥99.0% (AT)
assay
-
assay
≥99%
reaction suitability
core: silver, reagent type: catalyst
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
core: silver, reagent type: catalyst
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
functional group
amine
functional group
amine
functional group
-
functional group
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silver diethyldithiocarbamate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?