Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1000 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 208,00 zł |
Informacje o tej pozycji
208,00 zł
material
conical bottom, flat cap, natural polypropylene tube
sterility
non-sterile
feature
cap pushfit attached cap
packaging
pack of 1000 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS4422
cap diam.
10.1 mm
capacity
0.5 mL
tube diam.
10.1 mm
suitability
suitable for (Microcentrifugation, PCR)
General description
Features and Benefits
- Microtube Volume- 0.5 mL
- 100% polypropylene
- Attached flat cap for easy one-handed use
- Frosted writing area and a syringe pierceable cap
- Autoclavable
- Disposable
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS4422 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS4323K | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS4423 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS4323 |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| suitability suitable for (Microcentrifugation, PCR) | suitability - | suitability suitable for (Microcentrifugation) | suitability suitable for (Microcentrifugation) |
| material conical bottom, natural polypropylene tube, flat cap | material black polypropylene tube, conical bottom, flat cap | material conical bottom, flat cap, natural polypropylene | material conical bottom, natural polypropylene |
| capacity 0.5 mL | capacity - | capacity 0.2 mL | capacity 1.5 mL |
| packaging pack of 1000 ea | packaging pack of 500 ea | packaging pack of 1000 ea | packaging pack of 500 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Microcentrifuge Tube
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| HS4422-1000EA | 04065265820851 |