Przejdź do
HS4323K
Microcentrifuge Tube
tube capacity 1.5 mL, pack of 500 ea
Synonim(y):
Centrifuge Tube, Microtube
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
112,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121703
Material:
black polypropylene tube, conical bottom, flat cap
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 500 ea
Feature:
cap pushfit attached cap
112,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
black polypropylene tube, conical bottom, flat cap
sterility
non-sterile
feature
cap pushfit attached cap
packaging
pack of 500 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS4323K
cap diam.
13.4 mm
tube capacity
1.5 mL
tube diam.
13.4 mm
General description
Microcentrifuge Tubes are certified DNase, RNase and Pyrogen free.
Features and Benefits
  • Microtube Volume- 1.5 mL
  • 100% polypropylene
  • Black color for light sensitive samples
  • Attached flat cap for easy one-handed use
  • Frosted writing area and a syringe pierceable cap
  • Autoclavable
  • Disposable
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HS4423HS4422HS4323
description
tube capacity 1.5 mL, pack of 500 ea
description
pack of 1000 ea, capacity 0.2 mL
description
capacity 0.5 mL, pack of 1000 ea
description
natural polypropylene, capacity 1.5 mL, pack of 500 ea
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS4323K
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS4423
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS4422
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS4323
material
black polypropylene tube, flat cap, conical bottom
material
conical bottom, flat cap, natural polypropylene
material
conical bottom, flat cap, natural polypropylene tube
material
conical bottom, natural polypropylene
packaging
pack of 500 ea
packaging
pack of 1000 ea
packaging
pack of 1000 ea
packaging
pack of 500 ea
feature
cap pushfit attached cap
feature
cap pushfit attached cap
feature
cap pushfit attached cap
feature
cap pushfit attached cap
tube capacity
1.5 mL
tube capacity
-
tube capacity
-
tube capacity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Microcentrifuge Tube
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)