Przejdź do
HS27552B
OneRack® Test Tube Rack
Full, polypropylene, size 72 wells, well diam. 16 mm, blue
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
8 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
592,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS27552B
Feature:
Holds 72 x 16 mm tubes, Holds 72 x 5-10 mL tubes
Material:
polypropylene
Packaging:
pk of 8 racks
592,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polypropylene
feature
Holds 72 x 16 mm tubes, Holds 72 x 5-10 mL tubes
packaging
pk of 8 racks
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS27552B
L × W × H
12.7 × 25 × 7 cm
size
72 wells
well diam.
16 mm
color
blue
General description
OneRack test tube rack is tough and more highly resistant to acids, bases, solvents, and heat. These durable racks are molded in a single, continuous piece. There is no assembly required and no detachable pieces.
Features and Benefits
  • molded coordinates for tube orientation
  • stable design for use in water baths
  • flat labeling area for easier identification
  • available in half and full rack sizes
  • Fiberglass reinforced POM offers the highest chemical and heat resistance (-40 to 140C)
  • Polypropylene offers good chemical and heat resistance (0 to 110C)
Legal Information
OneRack is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HS27552AHS27552DHS27552C
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS27552B
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS27552A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS27552D
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS27552C
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
feature
Holds 72 x 16 mm tubes, Holds 72 x 5-10 mL tubes
feature
Holds 72 x 16 mm tubes, Holds 72 x 5-10 mL tubes
feature
Holds 72 x 16 mm tubes, Holds 72 x 5-10 mL tubes
feature
Holds 72 x 16 mm tubes, Holds 72 x 5-10 mL tubes
well diam.
16 mm
well diam.
16 mm
well diam.
16 mm
well diam.
16 mm
color
blue
color
white
color
red
color
green
size
72 wells
size
72 wells
size
72 wells
size
72 wells
Still not finding the right product?
Explore all of our products under OneRack® Test Tube Rack
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
HS27552B04061832767352