Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
grade
Molecular Biology
sterility
sterile; 0.2 μm filtered
form
liquid
suitability
suitable for nonselective for Escherichia coli and Coliforms
storage temp.
room temp
General description
Pożywka Hanahana (SOB) jest wysoce referencyjną pożywką do wzrostu drobnoustrojów stosowaną do hodowli E. coli. Ten bogaty w składniki odżywcze bulion mikrobiologiczny zawiera peptydy, aminokwasy, rozpuszczalne w wodzie witaminy i węglowodany.
Application
Nadaje się do nieselektywnej hodowli szczepów E. coli do klonowania, produkcji plazmidów DNA i produkcji białek rekombinowanych. Nadaje się również do selektywnej hodowli po dodaniu odpowiednich antybiotyków.
Features and Benefits
Nośnik Hanahan (SOB) zapewnia:
- Filtr sterylizowany, gotowy do użycia format
- Wygodny rozmiar opakowania
- Standardowy skład
Physical form
20 g/L Trypton
5.0 g/L Ekstrakt drożdżowy
10mM NaCl
2.5mM KCl
10mM MgCl2
10mM MgSO4
5.0 g/L Ekstrakt drożdżowy
10mM NaCl
2.5mM KCl
10mM MgCl2
10mM MgSO4
Other Notes
20 g/L Tryptone
5.0 g/L Yeast Extract
10mM NaCl
2.5mM KCl
10mM MgCl2
10mM MgSO4
5.0 g/L Yeast Extract
10mM NaCl
2.5mM KCl
10mM MgCl2
10mM MgSO4
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bulion Hanahana (SOB Medium)
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?