Przejdź do
H9659
Hepatitis C virus NS4 antigen−Fluorescein
~1 mg/mL, ≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2090,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
2090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
Quality Level
assay
≥95% (SDS-PAGE)
mol wt
19 kDa (plus 114 kDa β-Gal tag)
concentration
~1 mg/mL
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
hepatitis C virus ... HCVgp1(951475)
Biochem/physiol Actions
Positive control for HCV antibodies.
Physical form
Solution in 8 M urea, 20 mM Tris-HCl, pH 8.0, and 10 mM β-mercaptoethanol
Other Notes
HCV NS4a+b [1658-1863]-Galactosidase-tagged, fluorescein conjugate.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRP2151SRP2153H9034
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥80% (SDS-PAGE)
assay
≥80% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
Gene Information
hepatitis C virus ... HCVgp1(951475)
Gene Information
hepatitis C virus ... HCVgp1(951475)
Gene Information
hepatitis C virus ... HCVgp1(951475)
Gene Information
hepatitis C virus ... HCVgp1(951475)
human ... HBVgp4(944568)
concentration
~1 mg/mL
concentration
500 μg/mL
concentration
750 μg/mL
concentration
~1 mg/mL
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
mol wt
19 kDa (plus 114 kDa β-Gal tag)
mol wt
~22.7 kDa
mol wt
~22.7 kDa
mol wt
22 kDa (plus 114 kDa galactosidse)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
H9659-100UG04061835808205