Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2430,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2430,00 zł
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
mol wt
22 kDa (plus 114 kDa galactosidse)
concentration
~1 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
hepatitis C virus ... HCVgp1(951475)
human ... HBVgp4(944568)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ~1 mg/mL, ≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli | description ~1 mg protein/mL, 95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, clone HBV 320 | description ~1 mg/mL, ≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli | description recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE) |
| assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay 95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥80% (SDS-PAGE) |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| Gene Information hepatitis C virus ... HCVgp1(951475) | Gene Information hepatitis B virus ... HBVgp4(944568) | Gene Information hepatitis C virus ... HCVgp1(951475) | Gene Information hepatitis C virus ... HCVgp1(951475) |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?