Przejdź do
H9538
HNE-DMA
hexane solution, ≥85% (GC)
Synonim(y):
(E)-4-Hydroxynonenal-dimethylacetal, 4-HNE-DMA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
2 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
549,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
963,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H22O3
Masa cząsteczkowa:
202.29
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥85% (GC)
Form:
hexane solution
549,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥85% (GC)
form
hexane solution
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCC(O)\C=C\C(OC)OC
InChI
1S/C11H22O3/c1-4-5-6-7-10(12)8-9-11(13-2)14-3/h8-12H,4-7H2,1-3H3/b9-8+
InChI key
ATGIHMSJAARJTF-CMDGGOBGSA-N
Biochem/physiol Actions
Stable form of HNE; toxic second messenger of free radicals.
Preparation Note
To prepare HNE from HNE-DMA: evaporate the hexane under a gentle stream of nitrogen at room temperature. Working at 4 °C, add 1 ml (5 mg size) or 0.4 ml (2 mg size) of 1 mM cold HCl and stir for 45 minutes, or alternatively, close the vial and shake for 30 minutes. Upon hydrolysis, the initially cloudy solution becomes almost clear. This solution now has a pH of ∼3, contains ∼5 mg (5 mg size) or ∼2 mg (2 mg size) of the aldehyde (HNE), and is stable for at least 24 hours if kept at 4 °C. 6.8 mg HNE-DMA in 1 mL of hexane solution, giving 5 mg of HNE after hydrolysis.It is recommended that the freshly prepared HNE solution be used immediately.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
870608HD6571I7160
form
hexane solution
form
hexane solution
form
powder
form
solid
assay
≥85% (GC)
assay
>99% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-14.8 °F - closed cup
flash_point_c
-26 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
H9538-2MG04061838064707
H9538-5MG04061833812693