Przejdź do
H9377
Hypoxanthine
≥99.0%, synthetic (organic), powder
Synonim(y):
6-Hydroxypurine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
340,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
356,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
482,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1560,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.11
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
200-697-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5811
Assay:
≥99.0%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Hypoxanthine, ≥99.0%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder
SMILES string
O=C1NC=Nc2nc[nH]c12
InChI
1S/C5H4N4O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)
InChI key
FDGQSTZJBFJUBT-UHFFFAOYSA-N
Application
Hypoxanthine is a nutrient additive for a variety of cell culture applications involving bacterial, parasite (Plasmodium falciparum) and animal cells. Hypoxanthine is a component of selection media used in hybridoma technologies.
Hypoxanthine has been used:
  • to gavage mice and to evaluate the activity of xanthine oxidase (XO) in pasteurized whole milk in vivo in potassium oxonate (PO) -induced mouse model of hyperuricemia
  • as a supplement in Iscove′s modified Dulbecco′s medium (IMDM) medium to cultivate in-vitro cell line (EL-1 cells)[1]
  • as a pure standard for the quantification of hypoxanthine in vitreous fluid sample using high-performance liquid chromatography-ultra-violet (HPLC-UV) for the estimation of post-mortem interval
Biochem/physiol Actions
Hypoxanthine acts as an intermediate in purine metabolism. It elicits a vital role as a 5′-base of the anticodon in a few transfer-RNAs. Though similar to guanine (Gua), it is devoid of the exocyclic amino group at C(2) position. It may be used as a substrate to study the specificity and kinetics of hypoxanthine-guanine phosphoribosyl transferases.[2]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4010CBCH96361191226
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200, 300
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
assay
≥99.0%
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99%
assay
-
form
powder
form
solid
form
powder
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hypoxanthine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What are the instructions for preparing a 1M hypoxanthine stock solution?
    1 answer
    1. The solubility of H9377 has been tested at a concentration of 50 mg/ml in a mixture of 2 parts formic acid to 1 part water, equivalent to a 5% solution. While this may not represent the maximum solubility in the formic acid water mixture, it is the available data. The molecular weight of Hypoxanthine is 136.11 amu, and a 1M solution can be prepared by dissolving 136.11 grams in 1 liter of solvent, provided that there is a suitable solvent for dissolution. This amount can be scaled down to the desired volume. Aliquots should be stored at -20°C for up to 6 months.