The compound should be dissolved initially at 50mg/mL in a 2:1 mixture of Formic acid and water, respectively. Once dissolved, the stock can be diluted in a buffer or culture medium. This is not a sterile product. Stock solutions should be filter sterilized prior to adding to sterile medium.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 190,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 294,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
190,00 zł
Nazwa produktu
Hypoxanthine, powder, BioReagent, suitable for cell culture
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
SMILES string
O=C1NC=Nc2nc[nH]c12
InChI
1S/C5H4N4O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)
InChI key
FDGQSTZJBFJUBT-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- as a supplement in HEPES (4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid) -buffered Roswell park memorial institute (RPMI) to culture Plasmodium falciparum strain IT/FCR3
- in the preparation of Dulbecco′s modified eagle′s medium (DMEM) + MXH for the selection of chimeric modified vaccinia virus ankara (MVA)
- to generate superoxide anions
- to prepare hybridoma selection and maintenance media.
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description powder, BioReagent, suitable for cell culture | description Xanthine oxidase substrate. | description ≥99.0% | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| product line BioReagent | product line - | product line - | product line - |
| form powder | form solid | form powder | form - |
| assay ≥99% | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥99.0% | assay - |
hybridoma selection agent, IMP salvage pathway, inositol monophosphate, IMP precursor, Hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase | - | - | - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hypoxanthine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the solubility of HYPOXANTHINE in water and How to dissolve HYPOXANTHINE in water for cell culture.