Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1950,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Form:
buffered aqueous solution
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Biological source:
bovine
Recombinant:
expressed in E. coli
1950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
bovine
Quality Level
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous solution
technique(s)
protein quantification: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
bovine ... HSPA1A(282254), HSPA1B(282254)
General description
Application
Białko szoku cieplnego 70 bydła zostało użyte jako kontrola wewnętrzna do ilościowego określenia poziomu Hsp70 (białko szoku cieplnego 70) u młodych Concholepas concholepas (Mollusca) i przegrzebków północnych Argopecten purpuratus.
Physical form
Roztwór w 30 mM Tris-HCl, pH 7,5, 300 mM NaCl, 2 mM DTT i 1 mM EDTA.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source bovine | biological source human | biological source rat | biological source human |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells |
| assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-GE) | assay ≥70% (SDS-PAGE) |
| technique(s) protein quantification: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous glycerol solution |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Effect of allozyme heterozygosity on basal and induced levels of heat shock protein (Hsp70), in juvenile Concholepas concholepas (Mollusca).
Brokordt K
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 370, 18-26 (2009)
R P Ciavarra et al.
Cellular immunology, 129(2), 363-376 (1990-09-01)
We have investigated the effect of febrile temperatures (less than or equal to 41 degrees C) on T cell heat shock protein (hsp) synthesis and the acquisition of stress tolerance. Enhanced synthesis of hsps was detected in highly purified T
Effects of the toxic dinoflagellate Alexandrium catenella on histopathogical and escape responses of the Northern scallop Argopecten purpuratus.
Hegaret H
Harmful Algae, 18, 74-83 (2012)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| H8285-50UG | 04061833809068 |