Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2570,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2570,00 zł
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous solution
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... HSPA8(3312)
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution, ≥90% (SDS-PAGE) | description ≥90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution | description recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution, ≥90% (SDS-GE) | description recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE) |
| assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-GE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| biological source human | biological source bovine | biological source rat | biological source human |
| form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form aqueous solution |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?