This is a research grade product. The purity specification of this item is 98.0 - 102.0% by sodium hydroxide titration. The exact value will be listed on the Certificate of Analysis. Please navigate to the DOCUMENTATION section of the Product Detail Page to access a sample or lot specific Certificate under ‘Certificate of Analysis’:https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/h7396#product-documentation
Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1770,00 zł 1327,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5CH(OH)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.21
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-524-3
Beilstein/REAXYS Number:
1760638
MDL number:
1327,50 zł
Cena katalogowa1770,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
powder
Quality Segment
functional group
carboxylic acid
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CCCCCCC(O)C(O)=O
InChI
1S/C8H16O3/c1-2-3-4-5-6-7(9)8(10)11/h7,9H,2-6H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
JKRDADVRIYVCCY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
(±)-2-Hydroxyoctanoic acid is a mixture of the D and L-2-hydroxyoctanoic acid enantiomers. (±)-2-Hydroxyoctanoic acid may be used in the development of medium-chain hydroxy-fatty acid enantiomer separation and detection systems. 2-Hydroxyoctanoic acid may be used as an inhibitor to study the kinteics of medium chain acyl-CoA synthetase(s).
(±)-2-Hydroxyoctanoic acid inhibits purified medium-chain acyl-CoA synthetase from bovine liver mitochondria (Ki, 500 uM) with hexanoic acid as a substrate .
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| lipid type saturated FAs | lipid type saturated FAs | lipid type saturated FAs | lipid type saturated FAs |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| H7396-1G | 04061826756348 |
| H7396-5G | 04061832862569 |
-
2-hydroxy-octanoic acid How about chemical purity and chemical grade